Läs mer
Thiazol-5-ylmethyl ((2S,3S,5S)-5-Amino-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1,6-diphenylhexan-2-yl)carbamate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Thiazol-5-ylmethyl ((2S,3S,5S)-5-Amino-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-1,6-diphenylhexan-2-yl)carbamate |
| CAS | 2512215-78-8 |
| Molekylformel | C29 H41 N3 O3 S Si |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C29H41N3O3SSi/c1-29(2,3)37(4,5)35-27(18-24(30)16-22-12-8-6-9-13-22)26(17-23-14-10-7-11-15-23)32-28(33)34-20-25-19-31-21-36-25/h6-15,19,21,24,26-27H,16-18,20,30H2,1-5H3,(H,32,33)/t24-,26+,27-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@@H](C[C@@H](N)Cc1ccccc1)[C@@H](Cc2ccccc2)NC(=O)OCc3cncs3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 539.805 |
| Formel vikt | 539.264 |