Läs mer
Thiazol-5-ylmethyl N-((2R,5R)-5-Amino-1,6-diphenylhexan-2-yl)carbamate Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Thiazol-5-ylmethyl N-((2R,5R)-5-Amino-1,6-diphenylhexan-2-yl)carbamate Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiazol-5-ylmethyl N-((2R,5R)-5-Amino-1,6-diphenylhexan-2-yl)carbamate Hydrochloride |
| CAS | 1247119-33-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Thiazol-5-ylmethyl N-((2R,5R)-5-Amino-1,6-diphenylhexan-2-yl)carbamate Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H27 N3 O2 S . H Cl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Carbamic acid, N-[(1R,4R)-4-amino-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]-, 5-thiazolylmethyl ester, hydrochloride (1:1), Thiazol-5-ylmethyl N-((1R,4R)-4-Amino-1-benzyl-5-phenylpentyl)carbamate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N3O2S.ClH/c24-20(13-18-7-3-1-4-8-18)11-12-21(14-19-9-5-2-6-10-19)26-23(27)28-16-22-15-25-17-29-22;/h1-10,15,17,20-21H,11-14,16,24H2,(H,26,27);1H/t20-,21-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.N[C@H](CC[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2cncs2)Cc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | thiazol-5-ylmethyl N-[(1R,4R)-4-amino-1-benzyl-5-phenyl-pentyl]carbamate;hydrochloride |
| Visa mer |