Läs mer
Thiazole-2-carboxaldehyde, 95%
Produktkod. 15479968
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15479968 1 g 1g
15489968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15479968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63329.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10200-59-6 | C4H3NOS | 113.134 g/mol
Tiazol-2-karboxaldehyd kan användas som en reaktant i följande synteser Bensotiazin-N-acylhydrazoner, med potentiell antinociceptiv och antiinflammatorisk aktivitet, Tiazol-2-yl-(amino)metylfosfonat-dietylestrar, Iminoester genom att reagera med L-leucinesterhydroklorid-t-but. Används även i byggstenar för taxananaloger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tiazol-2-karboxaldehyd kan användas som en reaktant i följande synteser Bensotiazin N-acylhydrazoner, med potentiell antinociceptiv och antiinflammatorisk aktivitet, Tiazol-2-yl-(amino)metylfosfonat-dietylestrar, Iminoester genom att reagera med L-butyleucin-hydroklorid. Används även i byggstenar för taxananaloger.
Löslighet Fullständigt blandbar
med vatten.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10200-59-6
Molekylformel C4H3NOS
Molekylvikt (g/mol) 113.134
MDL-nummer MFCD00142924
InChI-nyckel ZGTFNNUASMWGTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiazolecarboxaldehyde, thiazole-2-carbaldehyde, 2-formylthiazole, thiazole-2-carboxaldehyde, 2-formyl thiazole, thiazolecarboxaldehyde, 2-formyl-1,3-thiazole, 1,3-thiazole-2-carboxaldehyde, 2-thiazolecarbaldehyde, pubchem9929
PubChem CID 2734903
ChEBI CHEBI:43623
IUPAC-namn 1,3-tiazol-2-karbaldehyd
LEDER C1=CSC(=N1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiazole-2-carboxaldehyde
Färg Färglös till gul
Densitet 1.288 g/mL
Kokpunkt 61°C to 63°C (15 mmHg)
Flampunkt 68°C (154°F)
Brytningsindex 1.574
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Fully miscible with water.
Formel vikt 113.13
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.