Läs mer
Thiazole-4-carboxaldehyde, 95%
Produktkod. 15461049
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461049 1 g 1g
15481049 250 mg 250mg
15471049 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461049 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64028.03
Request Bulk or Custom Format
Thiazole-4-carboxaldehyde, 95%, C4H3NOS, CAS Number-3364-80-5, 4-formylthiazole, 4-thiazolecarbaldehyde, 1,3-thiazole-4-carboxaldehyde, 4-formyl-1,3-thiazole, thiazole-4-carbaldehyde, thiazole-4-carboxyaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, thiazole-4-carboxaldehyde, pubchem13812, zlchem 1299, 5g | CAS: 3364-80-5 | C4H3NOS | 113.13 g/mol
Tiazol-4-karboxaldehyd används som en mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Tiazol-4-karboxaldehyd används som en mellanprodukt
för läkemedel.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3364-80-5
Molekylformel C4H3NOS
Molekylvikt (g/mol) 113.13
MDL-nummer MFCD00626896
InChI-nyckel WRFKSVINLIQRKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazole-4-carboxaldehyde, thiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, thiazole-4-carboxyaldehyde, 4-formylthiazole, 1,3-thiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiazolecarbaldehyde, zlchem 1299, pubchem13812, 4-formyl-1,3-thiazole
PubChem CID 2763214
IUPAC-namn 1,3-tiazol-4-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CSC=N1
Specifications
Kemiskt namn eller material Thiazole-4-carboxaldehyde
Smältpunkt 61°C to 65°C
Färg Brun
Kvantitet 1 g
Beilstein 107137
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 113.13
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.