Läs mer
Thiazole, 99%
Produktkod. 11342377
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342377 25 g 25g
11322377 1 g 1g
11332377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11342377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09970.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 288-47-1 | C3H3NS | 85.12 g/mol
Tiazol används som smakämne och vid framställning av färgämnen och gummiacceleratorer. Det fungerar som en komponent i vitamin tiamin (B1). Den fungerar som en skyddad formylgrupp som används vid syntes av naturliga produkter. Det reagerar med alkyllitium och Grignards reagens för att framställa organometalliska komplex. Det är involverat i den elektrofila aromatiska substitutionen och den nukleofila aromatiska substitutionen vid C-5- respektive C-2-positioner. Vidare genomgår den en alkyleringsreaktion för att få tiazoliumkatjon, som används som en katalysator i Stetter-reaktionen och bensoinkondensationen. Utöver detta är det involverat i framställningen av alagebrium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tiazol används som smakämne och vid framställning av färgämnen och gummiacceleratorer. Det fungerar som en komponent i vitamin tiamin (B1). Den fungerar som en skyddad formylgrupp som används vid syntes av naturliga produkter. Det reagerar med alkyllitium och Grignards reagens för att framställa organometalliska komplex. Det är involverat i den elektrofila aromatiska substitutionen och den nukleofila aromatiska substitutionen vid C-5- respektive C-2-positioner. Vidare genomgår den en alkyleringsreaktion för att få tiazoliumkatjon, som används som en katalysator i Stetter-reaktionen och bensoinkondensationen. Utöver detta är det involverat i framställningen av alagebrium.
Löslighet
Löslig i etanol och eter. Något lösligt i vatten.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, starka oxidationsmedel och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 288-47-1
Molekylformel C3H3NS
Molekylvikt (g/mol) 85.12
MDL-nummer MFCD00005315
InChI-nyckel FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazole, thiazol, unii-320rcw8pef, fema no. 3615, ccris 3205, 320rcw8pef, lom, racemic thiazole, 5h-thiazol-1-ium
PubChem CID 9256
ChEBI CHEBI:43732
IUPAC-namn 1,3-tiazol
LEDER S1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiazole
Smältpunkt -33°C
Densitet 1.2
Kokpunkt 117°C to 118°C
Flampunkt 22°C (71°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.539
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 103852
Känslighet Air and light sensitive
Merck Index 14,9307
Löslighetsinformation Soluble in ethanol and ether. Slightly soluble in water.
Formel vikt 85.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.