Läs mer
Thiazolidin-2-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 11484613
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484613 25 g 25g
11474613 5 g 5g
11494613 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484613 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11564.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 16310-13-7 | C4H7NO2S | 133,165 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16310-13-7
Molekylformel C4H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 133.165
MDL-nummer MFCD00068005
InChI-nyckel ULSZVNJBVJWEJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazolidine-2-carboxylic acid, 1,3-thiazolane-2-carboxylic acid, 2-thiazolidinecarboxylic acid, beta-thiaproline, thiazolidine-2-carboxylicacid, acmc-20aiwa, thiazolidine carboxylic acid, 2-triazolidinecarboxylic acid, ulszvnjbvjweje-uhfffaoysa, tetrahydrothiazole-2-carboxylic acid
PubChem CID 42486
IUPAC-namn 1,3-tiazolidin-2-karboxylsyra
LEDER C1CSC(N1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiazolidine-2-carboxylic acid
Smältpunkt ∼184 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 112783
Formel vikt 133.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.