Läs mer
Thiazolidin, TRC
Produktkod. 30137204
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137204 25 g
30133819 50 g
30005322 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137204 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT34424525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 504-78-9
Molekylformel C3H7NS
Molekylvikt (g/mol) 89.16
Synonym 1,3-Thiazolidine, 1-Thia-3-azacyclopentane, Tetrahydrothiazole, Tetrahydro-thiazole
IUPAC-namn 1,3-tiazolidin
LEDER S1CNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiazolidine
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C3H7NS/c1-2-5-3-4-1/h4H,1-3H2
Formel vikt 89.0299