missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thiazolidine, TRC

Produktkod. 30005322
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005322 5 g
30133819 50 g
30137204 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30005322 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3442455G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 504-78-9
Kemiskt namn eller material Thiazolidine
Formel vikt 89.0299
InChI formel InChI=1S/C3H7NS/c1-2-5-3-4-1/h4H,1-3H2
IUPAC-namn 1,3-thiazolidine
Molekylformel C3H7NS
Molekylvikt (g/mol) 89.16
LEDER S1CNCC1
Synonym 1,3-Thiazolidine, 1-Thia-3-azacyclopentane, Tetrahydrothiazole, Tetrahydro-thiazole

Specifikationer

Kvantitet 5 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.