Läs mer
Thiazolidine, TRC
Produktkod. 30133819
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133819 50 g
30137204 25 g
30005322 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133819 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT34424550G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 504-78-9
Kemiskt namn eller material Thiazolidine
Formel vikt 89.0299
InChI formel InChI=1S/C3H7NS/c1-2-5-3-4-1/h4H,1-3H2
IUPAC-namn 1,3-thiazolidine
Molekylformel C3H7NS
Molekylvikt (g/mol) 89.16
LEDER S1CNCC1
Synonym 1,3-Thiazolidine, 1-Thia-3-azacyclopentane, Tetrahydrothiazole, Tetrahydro-thiazole
Specifikationer
Kvantitet 50 g