Läs mer
Thiazolsulfone, LoGiCal
Beskrivning
Thiazolsulfone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiazolsulfone |
| CAS | 473-30-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Thiazolsulfone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H9 N3 O2 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Thiazolamine, 5-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-, 2-Amino-5-sulfanilylthiazole, NSC 1884, Promizol, Promizole, Protozol, Thiazolesulfone, Thiazosulfone |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H9N3O2S2/c10-6-1-3-7(4-2-6)16(13,14)8-5-12-9(11)15-8/h1-5 H,10H2,(H2,11,12) |
| LEDER | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2cnc(N)s2 |
| IUPAC-namn | 5-(4-aminophenyl)sulfonyl-1,3-thiazol-2-amine |
| Visa mer |