Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tiazolyl blå tetrazoliumbromid, 98 %
Produktkod. 11312727
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312727 5 g 5g
11302727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312727 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L11939.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2177.70 SEK
    1768.65 SEK / 5g
    Save 409.05 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 298-93-1 | C18H16BrN5S | 414,33 g/mol
Används vid mätning av cellproliferation. Producerar en gulaktig lösning som omvandlas till mörkblått, vattenolösligt MTT-formazan av mitokondriella dehydrogenaser från levande celler. Tiazolyl Blå tetrazoliumbromid är ett färgämne som används för att mäta cellproliferation. Det används som en direkt indikator på cytotoxicitet (som för screening av cancerläkemedel) och apoptos. Som en elektronacceptor används den för att studera nikotinamidadenindinukleotidfosfat (NADP)-beroende dehydrogenaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används vid mätning av cellproliferation. Producerar en gulaktig lösning som omvandlas till mörkblått, vattenolösligt MTT-formazan av mitokondriella dehydrogenaser från levande celler. Tiazolyl Blå tetrazoliumbromid är ett färgämne som används för att mäta cellproliferation. Det används som en direkt indikator på cytotoxicitet (som för screening av cancerläkemedel) och apoptos. Som en elektronacceptor används den för att studera nikotinamidadenindinukleotidfosfat (NADP)-beroende dehydrogenaser.
Löslighet Löslig i vatten, etanol, 2-
metoxietanol och fosfatbuffrad saltlösning.
Noter
Ljus-, luft- och fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-93-1
Molekylformel C18H16BrN5S
Molekylvikt (g/mol) 414.33
MDL-nummer MFCD00011964,MFCD00066662
InChI-nyckel AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Synonym thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
PubChem CID 64965
ChEBI CHEBI:53233
IUPAC-namn 2-(3,5-difenyltetrazol-2-ium-2-yl)-4,5-dimetyl-1,3-tiazol;bromid
LEDER [Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiazolyl Blue tetrazolium bromide
Smältpunkt ∽195 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
Beilstein 3825277
Känslighet Luft-, ljus- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, 2-metoxyetanol och fosfatbuffrad saltlösning.
Formel vikt 414.33
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thiazolyl Blue tetrazolium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.