Läs mer
Tiazyllacetylglycin Oxim, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiazolylacetylglycine Oxime |
| CAS | 178949-03-6 |
| Molekylformel | C7 H8 N4 O4 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (Z)-N-[(2-Amino-4-thiazolyl)(hydroxyimino)acetyl]glycine, N-[(2Z)-(2-Amino-4-thiazolyl)(hydroxyimino)acetyl]glycine, Cefdinir Thiazolylacetyl Glycine Oxime Impurity (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4O4S/c8-7-10-3(2-16-7)5(11-15)6(14)9-1-4(12)13/h2,15H,1H2,(H2,8,10)(H,9,14)(H,12,13)/b11-5- |
| LEDER | Nc1nc(cs1)\C(=N\O)\C(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]ättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.23 |
| Formel vikt | 244.0266 |