Läs mer
Thiazovivin, MedChemExpress
Beskrivning
Thiazovivin is a potent ROCK inhibitor, which can protect human embryonic stem cells. Thiazovivin improves the efficiency of iPSC generation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiazovivin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1226056-71-8 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H13N5OS |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (96.35 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CSC(NC2=NC=NC=C2)=N1)NCC3=CC=CC=C3 |
| Visa mer |