Läs mer
Thidiazuron 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309700
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309700 1 ml
1 options
Produktkod. 30309700 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17465000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thidiazuron
CAS 51707-55-2
Analyt- eller komponentnamn Thidiazuron
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H8 N4 O S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,2,3-Thiadiazole, urea deriv., 1-Phenyl-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)urea, Avguron, CCG-24904, Dropp, Dropp SC, Gross, Lift, N-Phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea, SN 49537, TAG, TAG (plant growth regulator), TDZ, Thidiazuron, Urea, N-phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-yl-
InChI formel InChI=1S/C9H8N4OS/c14-9(12-8-6-10-13-15-8)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,14)
LEDER O=C(Nc1ccccc1)Nc2cnns2
IUPAC-namn 1-fenyl-3-(thiadiazol-5-yl)urea
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 220.25
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 220,0419 g/mol