Läs mer
Thienamycin (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thienamycin |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O4S/c1-5(14)8-6-4-7(18-3-2-12)9(11(16)17)13(6)10(8)15/h5-6,8,14H,2-4,12H2,1H3,(H,16,17)/t5-,6-,8-/m1/s1 |
| Formel vikt | 272.0831 |