missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thiencarbazone, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30318977
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30318977 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30318977 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC17465450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Thiencarbazone
CAS 936331-72-5
Analyt- eller komponentnamn Thiencarbazone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H12 N4 O7 S2
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 4-[[[(4,5-Dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonyl]amino]sulfonyl]-5-methyl-3-thiophenecarboxylic acid, Thiencarbazone
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O7S2/c1-5-7(6(4-23-5)8(16)17)24(20,21)13-9(18)15-11(19)14(2)10(12-15)22-3/h4H,1-3H3,(H,13,18)(H,16,17)
Lösningstyp Neat
LEDER COC1=NN(C(=O)NS(=O)(=O)c2c(C)scc2C(=O)O)C(=O)N1C
IUPAC-namn 4-[(3-methoxy-4-methyl-5-oxo-1,2,4-triazole-1-carbonyl)sulfamoyl]-5-methylthiophene-3-carboxylic acid
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 376.37
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 376.0147 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.