Läs mer
Thiencarbazone-methyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314129
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314129 1 ml
1 options
Produktkod. 30314129 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17465500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiencarbazone-methyl
CAS 317815-83-1
Analyt- eller komponentnamn Thiencarbazone-methyl
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H14 N4 O7 S2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O7S2/c1-6-8(7(5-24-6)9(17)22-3)25(20,21)14-10(18)16-12(19)15(2)11(13-16)23-4/h5H,1-4H3,(H,14,18)
LEDER COC(=O)c1csc(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)N2N=C(OC)N(C)C2=O
IUPAC-namn methyl 4-[(3-methoxy-4-methyl-5-oxo-1,2,4-triazole-1-carbonyl)sulfamoyl]-5-methylthiophene-3-carboxylate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 390.39
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 390.0304 g/mol