Läs mer
Tieno[2,3-b]pyrazin-7-amin, Thermo Scientific™™
Produktkod. 10431504
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10431504 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10431504 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07822DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thieno[2, 3-b]pyrazin-7-amine
CAS 59944-75-1
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H5N3S
MDL-nummer MFCD08271970
Kvantitet 1 g
Synonym thieno 2,3-b pyrazin-7-amine, thieno 3,2-b pyrazin-7-amine, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine, 4ctk, svn, 7-aminothieno 2,3-b pyrazin, thiopheno 3,2-b pyrazine-7-ylamine
InChI-nyckel ZRVKSPNBHZCQKY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CN=C2C(=N1)C(=CS2)N
IUPAC-namn tieno[2,3-b]pyrazin-7-amin
Molekylvikt (g/mol) 151.187
PubChem CID 12299130
Formel vikt 151.1858