Läs mer
Tieno[2,3-b]pyrazin-6-karboxylsyra, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10167992
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10167992 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10177992 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10167992 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC31501CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 59944-79-5
Molekylformel C7H4N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 180.181
InChI-nyckel MEHCDDSVVYRWJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid, pubchem9882, thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 6-thieno 2,3-b pyrazinecarboxylic acid, thieno 3,2-b pyrazine-6-carboxylic acid, thiopheno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid
PubChem CID 7164578
IUPAC-namn tieno[2,3-b]pyrazin-6-karboxylsyra
LEDER C1=CN=C2C(=N1)C=C(S2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 180.19
Procent renhet 90%