Läs mer
Tieno[2,3-b]pyridin-2-ylmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10371473
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10371473 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10597663 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10371473 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC05609CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 131337-81-0
Molekylformel C8H7NOS
Molekylvikt (g/mol) 165.21
MDL-nummer MFCD07772792
InChI-nyckel XLUKSWZEEAGBDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym thieno 2,3-b pyridin-2-ylmethanol, thieno 2,3-b pyridine-2-methanol, thieno 2,3-b pyridin-2-yl methanol, acmc-1bz5x, thieno 2,3-b pyridine-2-ylmethanol, 2-hydroxymethylthieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridin-2-ylmethan-1-ol
PubChem CID 7162092
IUPAC-namn tieno[2,3-b]pyridin-2-ylmetanol
LEDER C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thieno[2, 3-b]pyridin-2-ylmethanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 165.22
Procent renhet 97%