Läs mer
Tieno[2,3-b]pyridin-2-ylmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Thieno[2, 3-b]pyridin-2-ylmethanol |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 165.22 |
| Procent renhet | 97% |