Läs mer
Tieno[2,3-b]pyridin-2-karbaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10371043
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10371043 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10750534 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10371043 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC05604CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 53174-98-4
Molekylformel C8H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 163.194
MDL-nummer MFCD07772791
InChI-nyckel HGZQKYOLRLVMHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thieno 2,3-b pyridine-2-carbaldehyde, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylthieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridine-2-carbaldehyde
PubChem CID 289925
IUPAC-namn tieno[2,3-b]pyridin-2-karbaldehyd
LEDER C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)C=O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Thieno[2, 3-b]pyridine-2-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 163.2
Procent renhet 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.