Läs mer
Tieno[2,3-b]pyridin-2-karbaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10750534
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10750534 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10371043 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10750534 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC05604DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 53174-98-4
Molekylformel C8H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 163.194
MDL-nummer MFCD07772791
InChI-nyckel HGZQKYOLRLVMHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thieno 2,3-b pyridine-2-carbaldehyde, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylthieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridine-2-carbaldehyde
PubChem CID 289925
IUPAC-namn tieno[2,3-b]pyridin-2-karbaldehyd
LEDER C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thieno[2, 3-b]pyridine-2-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 163.2
Procent renhet 97%