Läs mer
Tieno[2,3-b]pyridin-2-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10351043
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10351043 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10361043 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10351043 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC05601CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 59944-76-2
Molekylformel C8H5NO2S
Molekylvikt (g/mol) 179.193
MDL-nummer MFCD07371381
InChI-nyckel XGCSHAYMNOFFNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylicacid, 2-carboxythieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, hieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 7162095
IUPAC-namn tieno[2,3-b]pyridin-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thieno[2, 3-b]pyridine-2-carboxylic acid
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 179.2
Procent renhet 95%