Läs mer
Thieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide |
| CAS | 59337-94-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Thieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C5 H3 N O3 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Thieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide, 2,3-Dihydro-3-oxothieno[2,3-d]isothiazole 1,1-dioxide, 2H,3H-1λ6-Thieno[2,3-d][1,2]thiazole-1,1,3-trione, Thieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxide (9CI, ACI), IN-W8268 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3NO3S2/c7-5-4-3(1-2-10-4)11(8,9)6-5/h1-2H,(H,6,7) |
| LEDER | O=C1NS(=O)(=O)c2ccsc12 |
| IUPAC-namn | 1,1-dioxothieno[2,3-d][1,2]thiazol-3-one |
| Visa mer |