Läs mer
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10738455
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10738455 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10585944 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10738455 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC70301CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 347187-30-8
Molekylformel C8H5NO2S
Molekylvikt (g/mol) 179.193
MDL-nummer MFCD12198115
InChI-nyckel WVWCTPQHJWMLKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym thieno 3,2-b pyridine-2-carboxylic acid, thiopheno 3,2-b pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 22047169
IUPAC-namn thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
LEDER C1=CC2=C(C=C(S2)C(=O)O)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thieno[3, 2-b]pyridine-2-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 179.2
Procent renhet 97%