Läs mer
Thieno[3,2-b]tiofen, 97 %
Produktkod. 15473967
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15473967 1 g 1g
15483967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30637.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 251-41-2 | C6H4S2 | 140,218 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 251-41-2
Molekylformel C6H4S2
Molekylvikt (g/mol) 140.218
MDL-nummer MFCD00179479
InChI-nyckel VJYJJHQEVLEOFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym thieno 3,2-b thiophene, 1,4-dithiapentalene, thienothiophene, 1,4-thiophthene, pubchem21292, acmc-209ghi, thieno 3,2-b thiophen, thieno 3,2-b-thiophene
PubChem CID 136063
IUPAC-namn tieno[3,2-b]tiofen
LEDER C1=CSC2=C1SC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thieno[3,2-b]thiophene
Smältpunkt 54 °C till 58 °C
Kokpunkt 71°C (1 mmHg)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 140.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.