Läs mer
Thieno[3,2-c]pyridine 4-Methylbenzenesulfonate, TRC
Produktkod. 30452426
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30452426 1 g
1 options
Produktkod. 30452426 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3445151G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Thieno[3,2-c]pyridine 4-Methylbenzenesulfonate
CAS 153075-10-6
Molekylformel C28 H40 O7
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C28H40O7/c1-5-7-24(33)35-28(22(31)16-34-23(32)6-2)13-11-20-19-9-8-17-14-18(29)10-12-26(17,3)25(19)21(30)15-27(20,28)4/h14,19-21,25,30H,5-13,15-16H2,1-4H3/t19-,20+,21-,25-,26-,27-,28?/m0/s1
LEDER CCCC(=O)OC1(CC[C@@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)CC
IUPAC-namn [(8S,9R,10R,11S,13S,14R)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-17-(2-propanoyloxyacetyl)-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] butanoate
Molekylvikt (g/mol) 488.613
Formel vikt 488.277