missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thieno[3,2-c]pyridine, Mikromol™

Produktkod. 30052553
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052553 25 mg
30051011 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052553 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0150.120025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Thieno[3,2-c]pyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Thieno[3,2-c]pyridine
CAS 272-14-0
Analyt- eller komponentnamn Thieno[3,2-c]pyridine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H5 N S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ticlopidine Hydrochloride Imp. A (EP), Ticlopidine Imp. A (EP), Thieno[3,2-c]pyridine, Ticlopidine Hydrochloride Impurity A, Ticlopidine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H5NS/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6/h1-5H
LEDER c1cc2sccc2cn1
IUPAC-namn thieno[3,2-c]pyridine
Molekylvikt (g/mol) 135.19
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 135.0143 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.