Läs mer
Thieno[3,2-c]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thieno[3,2-c]pyridine |
| CAS | 272-14-0 |
| Molekylformel | C7 H5 N S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Thieno[3,2-c]pyridine, Ticlopidine Hydrochloride Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NS/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6/h1-5H |
| LEDER | c1cc2sccc2cn1 |
| IUPAC-namn | thieno[3,2-c]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.19 |
| Formel vikt | 135.0143 |