missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thiepan, TRC

Produktkod. 30454298
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30454298 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30454298 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT34600050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Thiepan
CAS 4753-80-4
Molekylformel C6 H12 S
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12S/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-6H2
LEDER C1CCCSCC1
IUPAC-namn thiepane
Molekylvikt (g/mol) 116.22
Formel vikt 116.066
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.