missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thiepan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiepan |
| CAS | 4753-80-4 |
| Molekylformel | C6 H12 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12S/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-6H2 |
| LEDER | C1CCCSCC1 |
| IUPAC-namn | thiepane |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.22 |
| Formel vikt | 116.066 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?