Läs mer
Thietan-3-ol, TRC
Produktkod. 30455295
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30455295 500 mg
30454349 50 mg
30453423 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30455295 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT344488500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10304-16-2
Molekylformel C3H6OS
Molekylvikt (g/mol) 90.14
IUPAC-namn Thietan-3-ol
LEDER OC1CSC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thietan-3-ol
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C3H6OS/c4-3-1-5-2-3/h3-4H,1-2H2
Formel vikt 90.0139