Läs mer
Thiethylperazine Dimaleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiethylperazine Maleate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29N3S2.2C4H4O4/c1-3-26-18-9-10-22-20(17-18)25(19-7-4-5-8-21(19)27-22)12-6-11-24-15-13-23(2)14-16-24;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,17H,3,6,11-16H2,1-2H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1- |
| Formel vikt | 631.2022 |