Läs mer
Thifensulfuron-methyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thifensulfuron-methyl |
| CAS | 79277-27-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Thifensulfuron-methyl |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H13 N5 O6 S2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N5O6S2/c1-6-13-10(16-12(14-6)23-3)15-11(19)17-25(20,21)7-4-5-24-8(7)9(18)22-2/h4-5H,1-3H3,(H2,13,14,15,16,17,19) |
| LEDER | COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2 |
| IUPAC-namn | methyl 3-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]thiophene-2-carboxylate |
| Visa mer |