missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thifensulfuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thifensulfuron (free acid) |
| CAS | 79277-67-1 |
| Molekylformel | C11 H11 N5 O6 S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-[[[[(4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-2-thiophenecarboxylic acid, L 9225, Thiameturon, Thifensulfuron |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N5O6S2/c1-5-12-9(15-11(13-5)22-2)14-10(19)16-24(20,21)6-3-4-23-7(6)8(17)18/h3-4H,1-2H3,(H,17,18)(H2,12,13,14,15,16,19) |
| LEDER | COc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccsc2C(=O)O)n1 |
| IUPAC-namn | 3-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]thiophene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 373.36 |
| Formel vikt | 373.0151 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?