Läs mer
Thifluzamide, MedChemExpress
Beskrivning
Thifluzamide, a broad-spectrum succinate dehydrogenase inhibitor (SDHI) fungicide, has been widely used in the controlling of a variety of fungal diseases in rice fields.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thifluzamide |
| CAS | 130000-40-7 |
| Färg | Earth Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H6Br2F6N2O2S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 29 mg/mL (54.92 mM) |
| LEDER | O=C(C1=C(C(F)(F)F)N=C(C)S1)NC2=C(Br)C=C(OC(F)(F)F)C=C2Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 528.06 |
| Formel vikt | 528.06 |
| Visa mer |