Läs mer
Thifluzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thifluzamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H6Br2F6N2O2S/c1-4-22-10(12(16,17)18)9(26-4)11(24)23-8-6(14)2-5(3-7(8)15)25-13(19,20)21/h2-3H,1H3,(H,23,24) |
| Formel vikt | 525.8421 |
| Procent renhet | >95% |