Läs mer
Thimerosal, Fisher BioReagents
Produktkod. p-28875
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10234823
Brand: Fisher BioReagents BP254225
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
  • Thimerosal is a mercury-containing compound commonly used as an antibacterial and antifungal agent
  • Also used as a bactericide in pharmaceuticals and research
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-64-8
Molekylformel C9H9HgNaO2S
Molekylvikt (g/mol) 404.81
MDL-nummer MFCD00013062
InChI-nyckel RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Sodium ethylmercurithiosalicylate
PubChem CID 16684434
ChEBI CHEBI:9546
IUPAC-namn sodium;(2-carboxylatophenyl)sulfanyl-ethylmercury
LEDER [Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thimerosal
Typ Thimerosal
Fysisk form Solid
pH 6.7 to 8.2
Smältpunkt 232°C
Förlust vid torkning 0.5% max.
Förpackning Amber Glass
Färg Cream
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall ≥97 %
Merck Index 15, 9470
Formel vikt 404.8
Procent renhet 97% min.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thimerosal
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.