Läs mer
Thimerosal
Produktkod. 15424319
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15424319 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15424319 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61799.14
 Begränsad artikel
I lager
Thimerosal, CAS # 54-64-8, är ett sulfhydryl (tiol) oxiderande reagens med antibakteriella och svampdödande egenskaper som används för att skydda komponenter mot kemisk förändring eller mikrobiell verkan. | CAS: 54-64-8 | C9H9HgNaO2S | 404,81 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Allmän beskrivning
•Thimerosal är en organisk förening och ett derivat av tiosalicylsyra. Det visar antibakteriella och svampdödande aktiviteter och har förmågan att skydda mot kemisk förändring eller mikrobiell verkan
•Timerosal kan hämma det sulfhydryl-innehållande aktiva stället för vissa enzymer och binda till sulfhydrylföreningar, såsom glutation, cystein och tiolgrupper i proteiner
•Det kan aktivera InsP3-kalciumkanalen på det endoplasmatiska retikulära membranet, vilket utlöser frisättningen av kalcium från intracellulära förråd, vilket leder till ett kalciuminflöde av extracellulärt kalcium. Således kan timerosal stimulera eller hämma cellulära funktioner beroende på kalciumsignalering
Ansökan
•Thimerosal kan öka histaminfrisättningen och cellmedierad immunitet
•Det har förmågan att hämma olika sulfhydrylberoende enzymer och proteiner, inklusive PI3-kinasberoende metioninsyntas, glutamattransportreceptorer och Na+/K+-beroende ATPaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-64-8
Molekylformel C9H9HgNaO2S
Molekylvikt (g/mol) 404.81
MDL-nummer MFCD00013062
InChI-nyckel RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate
PubChem CID 16684434
ChEBI CHEBI:9546
LEDER [Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thimerosal
Smältpunkt 234 °C till 237 °C
Färg Vitt
Flampunkt 250 °C (482 °F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2025
Beilstein 8169555
Merck Index 14,9317
Löslighetsinformation Löslig i vatten eller etanol
IUPAC-namn natrium;(2-karboxylatfenyl)sulfanyletylkvicksilver
Formel vikt 404.81
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thimerosal
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium o-(ethylmercurithio)benzoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.