Läs mer
Hamilton™ Tunnskiktskromatografi med cementerade nålsprutor
Volym (metrisk):
50 μl
100 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Idealisk för reproducerbar provfläckning
- Första 19 mm nål är belagd med PTFE
- Cementerade nålar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Nålmätare | 22 G |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.75 mm |
| Produkttyp | Sprutnål |
| Max. Tryck | 68,9 bar |
| Max. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Modell | 1705 |
| Nålpunktsnummer | 3 |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Volym (metrisk) | 50 μl |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu