Läs mer
Hamilton™ Tunnskiktskromatografi med cementerade nålsprutor
Produktkod. p-8543017
Volym (metrisk):
50 μl
100 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11331922
Brand: Hamilton™ 80950
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med en PTFE-belagd nål för att minska ytspänningen mellan nålen och vätskan.
  • Idealisk för reproducerbar provfläckning
  • Första 19 mm nål är belagd med PTFE
  • Cementerade nålar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Nålmätare 22 G
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Produkttyp Sprutnål
Max. Tryck 68,9 bar
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Modell 1705
Nålpunktsnummer 3
Kvantitet 1/Pk.
Volym (metrisk) 50 μl
Anslutningstyp Cementerad