Beskrivning
BRAND™ Engångs-PCR-rör är designade för att leverera exceptionell prestanda för PCR-installationer, applikationer med liten och medelhög genomströmning samt andra arbetsflöden som kräver exakt termisk överföring och hög renhet. Tillverkade av högkvalitativ jungfrulig polypropen säkerställer dessa rör pålitliga resultat med funktioner som förbättrar användbarhet och provets integritet. Nyckelfunktioner inkluderar:
- BIO-CERT™ PCR-KVALITET: Certifierad fri från mänskligt DNA, RNase, DNase, pyrogener och PCR-inhibitorer, vilket säkerställer högsta renhetsnivå för känsliga PCR-applikationer.
- Överlägsen värmeöverföring: Extra tunnväggiga rör optimerar termisk överföring under PCR, minskar cykeltider och ger konsekvent prestanda över ett brett temperaturområde.
- Pålitliga tätningskapslar: Tätt täta lock förhindrar provavdunstning och förlust på grund av uppvärmning, samtidigt som de erbjuder enkel funktion att öppna och stänga.
- Färgalternativ: Erbjuds i flera färger för förenklad visuell provspårning och organisering.
- Högkvalitativ konstruktion: Tillverkad av högkvalitativa jungfruliga hartser utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser eller prover.
- Autoklavbar: Konstruerad för att tåla autoklavering vid 121 °C (2 bar) i enlighet med DIN EN 285.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNas, DNas och DNA-fritt |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 0.5 mL |
| Kvantitet | 1000 förpackning |
| För användning med (utrustning) | Termocykler för utmärkta reproducerbara resultat i de flesta PCR-applikationer |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen |
| Förslutningstyp | Platt mössa |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |