Läs mer
BRAND™ Tunnväggiga 0,5 mL PCR-rör med påsatta lock
Produktkod. 10683253 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Ros
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10683253
Brand: BRAND™ 781312
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover. Thin Wall 0,5 ml PCR-rör med påsatta lock är autoklaverbara och RNase-, DNase- och DNA-free . Kom icke-steril. Tunna, enhetliga väggar säkerställer konsekvent, exakt värmeöverföring. Fästa platta lock bildar en tät försegling för att förhindra provavdunstning men öppnas lätt. Kompatibel med de flesta termocykler.
Tillverkad av jungfrulig högkvalitativ plast för utmärkta, reproducerbara resultat i de flesta PCR-applikationer, och tillverkas utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover.
  • Tunna, enhetliga väggar för att säkerställa konsekvent, exakt termisk överföring för utmärkta resultat.
  • Autoklaverbar och RNase-, DNase- och DNA-free .
  • Kompatibel med de flesta termocykler.
  • Levereras med lock som bildar en tät försegling och hjälper till att förhindra provavdunstning, men som ändå är lätta att öppna och stänga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas och DNA-fritt
Färg Gult
Volym (metrisk) 0.5 mL
Kvantitet 1000 förpackning
För användning med (utrustning) Termocykler för utmärkta reproducerbara resultat i de flesta PCR-applikationer
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Förslutningstyp Platt mössa
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutning ingår Ja
Disponibel Engångsbruk
Formatera Provrör
Reaktionsvolym 0.5 mL
Produkttyp Tunnväggiga PCR-rör