Läs mer
Fisherbrand™ Thin-Walled PCR Tubes
Produktkod. 11548152 Handla allt Fisherbrand Produkter
Encompass
Färg:
Diverse
Naturlig
Förslutningstyp:
Kupolformad keps
Platt keps
Volym (metrisk):
0,2 ml
0,5 ml
Formatera:
8-remsor
Individuellt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
Produktkod. 11548152
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Provide for rapid, even heat transfer for reliable amplifications. Fisherbrand™ Thin-Walled PCR Tubes are manufactured from virgin polypropylene.
  • Available in mixed or natural colors
  • Available in individual tubes or strips
  • Available with a variety of caps - domed, flat, strip
Specifikationer
Färg Diverse
Volym (metrisk) 0,2 ml
Stängningsmaterial Polypropylene
För användning med (utrustning) PCR
Förslutningstyp Kupolformad keps
Formatera Individuellt
Produkttyp PCR Tube
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.