Läs mer
Fisherbrand™ Thin-Walled PCR Tubes
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Diverse
Naturlig
Förslutningstyp:
Kupolformad keps
Platt keps
Volym (metrisk):
0,2 ml
0,5 ml
Formatera:
8-remsor
Individuellt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
Beskrivning
- Available in mixed or natural colors
- Available in individual tubes or strips
- Available with a variety of caps - domed, flat, strip
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Diverse |
| Volym (metrisk) | 0,2 ml |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| För användning med (utrustning) | PCR |
| Förslutningstyp | Platt keps |
| Formatera | Individuellt |
| Produkttyp | PCR Tube |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.