Läs mer
Greiner Bio-One ThinCert™ CELLCOAT™ 24 brunns cellkulturinsatser
Produktkod. 10464995
Change view
Porstorlek:
0,4 μm
8,0μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek unitSize
10464995 8,0μ m Paket med 48
10482885 0,4 μm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10464995 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 662638
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för transport, sekretion, diffusionsstudie. Förbättrad cellvidhäftning genom fysisk ytbehandling.
  • Hängande geometri
  • Tätat kapillärpormembran
  • Fysisk ytbehandling
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Fri från detekterbart DNas/RNas, humant DNA och pyrogener. Innehåll icke-cytotoxiskt
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 1,2 ml (tja)
Färg Klart
Kulturområde 33,6 mm 2
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Vävnadskultur
Typ Cellkulturinlägg
Volym (metrisk) Fungerar 0,1 till 0,35 mL (ThinCert), 0,4 till 1,2 mL (Tja)
Räkna väl 24
Dnase Free Ja
Antal per förpackning 1
Porstorlek 8,0μ m
RNase fri Ja
Stödjande membran Kapillärpormembran med pordensitet på 0,15 x 10 6 cm 2
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +60 °C
Höjd (metrisk) 19 mm