Läs mer
Greiner Bio-One ThinCert™ CELLCOAT™ 24 brunns cellkulturinsatser
Produktkod. 10482885
Change view
Porstorlek:
0,4 μm
8,0μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek unitSize
10482885 0,4 μm -
10464995 8,0μ m Paket med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10482885 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 662641
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för transport, sekretion, diffusionsstudie. Förbättrad cellvidhäftning genom fysisk ytbehandling.
  • Hängande geometri
  • Tätat kapillärpormembran
  • Fysisk ytbehandling
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Fri från detekterbart DNas/RNas, humant DNA och pyrogener. Innehåll icke-cytotoxiskt
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 1,2 ml (tja)
Färg Klart
Kulturområde 33,6 mm 2
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Vävnadskultur
Typ Cellkulturinlägg
Volym (metrisk) Fungerar 0,1 till 0,35 mL (ThinCert), 0,4 till 1,2 mL (Tja)
Räkna väl 24
Dnase Free Ja
nr per ärende 48/2 tallrikar
Antal per förpackning 1
Porstorlek 0,4 μm
RNase fri Ja
Stödjande membran Kapillärpormembran med pordensitet på 2 x 10 6 cm 2
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +60 °C
Höjd (metrisk) 19 mm