Läs mer
Greiner Bio-One ThinCert™ Vävnadskulturinlägg
Produktkod. 10053823
Change view
Porstorlek:
0,4 μm
1,0 μm
3 μm
3,0 μm
8,0 μm
Antal Wells:
6
12
24
Portäthet:
0,15 x 106 porer/cm2
0,6 x 106 porer/cm2
1 x 108 porer/cm2
2 x 10 6 porer/cm 2
2 x 106 porer/cm2
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Antal Wells Portäthet
10053823 3 μm 24 2 x 106 porer/cm2
10689094 3 μm 6 0,6 x 106 porer/cm2
10607184 0,4 μm 6 1 x 108 porer/cm2
10277463 0,4 μm 24 1 x 108 porer/cm2
10093533 0,4 μm 12 2 x 10 6 porer/cm 2
10358623 0,4 μm 12 1 x 108 porer/cm2
10044063 1,0 μm 12 2 x 106 porer/cm2
10473845 3,0 μm 12 0,6 x 106 porer/cm2
10742394 3,0 μm 12 2 x 106 porer/cm2
10437573 8,0 μm 12 0,15 x 106 porer/cm2
10443845 1,0 μm 24 2 x 106 porer/cm2
10733544 3,0 μm 24 0,6 x 106 porer/cm2
10257033 3,0 μm 6 2 x 106 porer/cm2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10053823 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 662631
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Research tool for transport, co-culture, migration and invasion studies. Greiner Bio-One ThinCert™ Tissue Culture Inserts provides improved cell adhesion due to physical surface treatment.
  • Klart polystyrenhus med förseglat PET kapillärpormembran
  • Hängande geometri ger skydd åt det nedre celllagret i kompartementet
  • Förenklad pipettering tack vare självlyftande geometri
  • Excentrisk placering i brunnen möjliggör oöverträffad åtkomst till nedre facket
  • Finns i format 6, 12 och 24 brunnar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polystyrenhölje med förseglad PET kapillärpormembran
Portäthet 2 x 106 porer/cm2
Porstorlek 3 μm
Antal Wells 24