Läs mer
Epredia™ Thinline Biopsikassetter i tubförpackningar
Produktkod. 16374116 Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Beige
Blått
Grå
Klart
Lila
Ljusgrön
Orange
Rosa
Solbränna
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 750
Produktkod. 16374116
Brand: Epredia™ B851737OR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För biopsivävnadsprover har kassetterna ett gångjärn på framsidan, fästa lock i matchande färger och är kompatibla med alla Epredia PrintMate™ Kassettskrivare
Utskrift
  • Ytfinish och förstärkta tryckytor är konstruerade för att optimera utskriftskvaliteten
  • Rördesignen är exakt konstruerad för att minska stopp och förhindra stillestånd
Bruttering, bearbetning och inbäddning
  • Kassettdesign och flödesegenskaper testade för att säkerställa effektivt reagensutbyte
  • Öppnings- och stängningskrafter justerade för enkel användning, samtidigt som värdefulla vävnadsprover skyddas
Sektionering
  • Precisionsteknik för solid anslutning till mikrotomer
Arkivering
  • Kassettens ytstruktur optimerar skanningsbarheten för arkivering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Por stil Små fyrkanter
Förslutning ingår Ja
Kvantitet 750/Cs.
Förslutningstyp Fäst lock, främre gångjärn
PrintMate-kompatibel Ja
Färg Orange
För användning med (utrustning) För användning med PrintMate™ Skrivare
Produkttyp Thinline Biopsikassett